Merck
2GFHSKB
Roche
KAPA2G快速热启动PCR试剂盒
Mg and Mg-free buffers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
品質等級
用途
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 200 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
儲存期限
≤18 mo.
特點
Fast PCR
dNTPs included: no
hotstart
包裝
pkg of 100 U (KK5523)
pkg of 250 U (KK5503)
pkg of 250 U (KK5513; Mg Free)
pkg of 2500 U (KK5519)
pkg of 500 U (KK5501)
pkg of 500 U (KK5511; Mg Free)
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
KAPA2G FAST DNA聚合酶是专为提高产率和速度而设计的第二代(2G)酶,与野生型Taq 聚合酶相比,其延伸速率更快。除速度外,KAPA2G Fast在大量的靶标中比竞争对手的酶具有更高的产量和灵敏度。KAPA2G Fast HotStart®PCR试剂盒设计用于快速PCR,与使用野生型Taq DNA聚合酶进行的常规PCR分析相比,总反应时间能够缩短20–70%。这可以在不牺牲反应性能的情况下实现,并且不需要专门的PCR耗材或热循环仪。
應用
KAPA2G Fast HotStart PCR 试剂盒已被用于:
  • Fast PCR
  • 基因分型
  • 染色质免疫沉淀 (ChIP) 序列库的定量
  • 常规聚合酶链式反应(PCR)
生化/生理作用
KAPA2G Fast DNA聚合酶生成的DNA片段,具有与野生型 Taq DNA 聚合酶产生的DNA片段相同的特性。它可用于常规下游分析,如限制性内切酶消化、克隆和测序。与野生型Taq类似,KAPA2G Fast具有5′→3′ 聚合酶和5′→3′核酸外切酶活性。但是它没有3′→5′ 核酸外切酶(校正)活性。KAPA2G Fast的保真度和野生型Taq相当,其错误率为每结合1.7 x 105个核苷酸大约出现1次错误。
特點和優勢
可最高降低75%的循环时间:
  • 延伸时间低至每千碱基1秒
  • 覆盖范围广泛,富含AT和GC的靶
高速、高性能:
  • 复杂靶的单拷贝灵敏度
  • 产量增加
临时速记:
  • KAPA2G Fast HotStart®PCR试剂盒含有经改造优化用于快速PCR的KAPA2G Fast HotStart DNA聚合酶。
  • 对于<1 kb的扩增子使用1秒的颜色时间而对更长的扩增子使用15秒/kb,可节省20-70%的总反应时间。
  • 不需要专门的仪器或PCR消耗品。
  • 优化的缓冲系统可提高产量、特异性和灵敏度,有助于在各种引物长度、GC含量和熔解温度下进行有效的引物退火。
  • 每25 μL或更低体积的反应使用0.5 U KAPA2G Fast HotStart DNA聚合酶。
  • 为了实现高反应效率,不要超过956μL反应体积。
  • 该缓冲液可提供含有或不含有MgCl2的版本。KAPA2G Buffer A含有1X的1.5 mM MgCl2而KAPA2G Buffer M是不含Mg的。除了MgCl2 含量外,这两种缓冲液都是一样的。
  • 反应产物是3′-dA尾的,可以克隆到TA克隆载体中。
品質
每批次KAPA2G FAST DNA聚合酶均已确认含有<2%的污染蛋白(Agilent Protein 230分析)。KAPA2G Fast ReadyMix经过严格的质量控制测试,不具有污染外切核酸酶和内切核酸酶的活性,并且满足有关DNA污染水平的严格要求。
準備報告
始终确保产品在使用前已完全解冻和混匀。试剂可在4°C下短期储存(最长1个月)。长期储存需放回至-20°C。如果所有组分都经过仔细处理且没有受到污染,则试剂盒被(无意中)短暂的(最长3天)放置在室温也不会受到影响。不建议在室温和4°C下长期储存。请注意,储存在-20°C以上的试剂在使用过程中受污染后更容易发生降解,因此在此类温度下储存的风险由用户自行承担。
其他說明
仅供研究使用。不可用于诊断过程。
法律資訊
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase 5 U/µL
  • 5X KAPA2G Buffer A
  • 5X KAPA2G Buffer M (Mg-free)
  • KAPA MgCl2 25 mM
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Express barcodes: racing from specimen to identification.
Ivanova N V, et al.
Molecular Ecology Resources, 9, 35-41 (2009)
Paola Brescia et al.
Cancer cell, 34(3), 453-465 (2018-09-12)
The gene encoding the MEF2B transcription factor is mutated in germinal center (GC)-derived B cell lymphomas, but its role in GC development and lymphomagenesis is unknown. We demonstrate that Mef2b deletion reduces GC formation in mice and identify MEF2B transcriptional
Francesca Del Bufalo et al.
Frontiers in oncology, 8, 526-526 (2018-11-30)
Low-grade gliomas (LGG) are the most common central nervous system tumors in children. Prognosis depends on complete surgical resection. For patients not amenable of gross total resection (GTR) new approaches are needed. The BRAF mutation V600E is critical for the
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.