Merck
RIE156323166
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-2-phenylacetophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
210.28
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)-2-phenylethanone
Inchi Code
1S/C15H14O/c1-12-6-5-9-14(10-12)15(16)11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3
InChI key
IEXAVVUKKOOPME-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6053-2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)