Merck
RIE156323043
Rieke Metals, Inc.
2-methoxy-4'-morpholinomethyl benzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
311.38
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(2-methoxyphenyl)[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H21NO3/c1-22-18-5-3-2-4-17(18)19(21)16-8-6-15(7-9-16)14-20-10-12-23-13-11-20/h2-9H,10-14H2,1H3
InChI key
NBXGICXHJZMUAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0100-05
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)