Merck
RIE156322968
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 2-methylphenyl ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
188.27
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
cyclopentyl(2-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-10-6-2-5-9-12(10)13(14)11-7-3-4-8-11/h2,5-6,9,11H,3-4,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
ZJOOCSZEDQMGTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-03-02
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)