Merck
RIE156320960
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-4'-n-pentylbenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
331.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(3-bromophenyl)(4-pentylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19BrO/c1-2-3-4-6-14-9-11-15(12-10-14)18(20)16-7-5-8-17(19)13-16/h5,7-13H,2-4,6H2,1H3
InChI key
GIEDWPNRKOMAMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5214-18
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)