Merck
RIE156320951
Rieke Metals, Inc.
4-Iodo-3'-methylbenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
322.15
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(4-iodophenyl)(3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11IO/c1-10-3-2-4-12(9-10)14(16)11-5-7-13(15)8-6-11/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
JYRWERDOVMPFEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5212-22
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)