Merck
RIE156320936
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-2'-methylbenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
275.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(2-bromophenyl)(2-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11BrO/c1-10-6-2-3-7-11(10)14(16)12-8-4-5-9-13(12)15/h2-9H,1H3
InChI key
BJAZHEPWAZEPMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5211-17
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)