Merck
RIE156318739
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(3-chlorobenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
252.7
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(1R,2R)-2-(3-chlorobenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13ClO3/c14-9-4-1-3-8(7-9)12(15)10-5-2-6-11(10)13(16)17/h1,3-4,7,10-11H,2,5-6H2,(H,16,17)/t10-,11-/m1/s1
InChI 密鑰
HIAYQFAKTWUOBD-GHMZBOCLSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18012-20
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)