Merck
PRIH93ED7A72
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 6-nitroquinoline-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
232.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 6-nitro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O4/c1-17-11(14)10-4-2-7-6-8(13(15)16)3-5-9(7)12-10/h2-6H,1H3
InChI key
CUJMOCFFAPUMHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR002855
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)