PRIH11AAF31F
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-chloro-2-(methylsulfonyl)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-4-carboxamide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
AU$996.15
1 G
AU$2,134.65
2.5 G
AU$4,204.65
供应商货号: AA10-2071-250MG
AU$996.15
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
250 MG
AU$996.15
1 G
AU$2,134.65
2.5 G
AU$4,204.65
About This Item
供应商货号: AA10-2071-250MG
AU$996.15
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
5-chloro-2-(methylsulfonyl)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H9ClF3N3O3S/c1-24(22,23)12-18-6-8(14)10(20-12)11(21)19-9-5-3-2-4-7(9)13(15,16)17/h2-6H,1H3,(H,19,21)
InChI 密鑰
IKKYIYUGRDLJNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR278687