主要文件
ZLXUVL2L1
Milli-Q
杀菌紫外线灯
Reduces bacterial count of purified water in high volume water systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
NACRES:
NB.33
质量水平
包装
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® CLX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这种杀菌紫外线灯的设计是为了减少纯净水中的细菌数量,然后再分配使用。在交付之前,纯水由该紫外线灯消毒,并在水系统的分配点进行过滤。紫外线灯发出254 nm光,适合对细菌敏感的应用。 
应用
更换紫外线灯用高容量系统。
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.