推荐产品
AC/DC 輸入
230 V, 50-60 Hz
包裝
pkg of 1 unit
電阻係數
18.2 MΩ-cm (at 25 °C)
寬度 × 直徑 × 高度
710 mm × 460 mm × 430 mm
雜質
<0.001 EU/mL endotoxin
<0.1 cfu/mL bacteria
總有機碳(TOC)殘留物
<5 ppb
相容性
for use with Synergy® UV
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种光氧化紫外线灯是一种内置的水净化耗材,负责从预处理的水中生产1型超纯水。
双UV波长(185 nm/254 nm)光氧化超纯水中的痕量有机污染物,以将TOC(总有机化合物)降低至低于5 ppb。
与Synergy® 水净化系统一起使用。
双UV波长(185 nm/254 nm)光氧化超纯水中的痕量有机污染物,以将TOC(总有机化合物)降低至低于5 ppb。
与Synergy® 水净化系统一起使用。
應用
这种光氧化紫外线灯可以去除水中的痕量有机污染物。
特點和優勢
- 185 nm和254 nm紫外灯。
- 将有机化合物氧化为无机物质。
法律資訊
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany