材料
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
品質等級
參數
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
5 bar max. differential pressure (75 psid)
技術
vacuum filtration: suitable
高度
17.1 cm , plus inlet connector
171 mm
直徑
12.1 cm
過濾器直徑
90 mm
過濾面積
45.5 cm2
預濾器直徑
75 mm
重量
2.8 kg (6.2 lb)
接頭
connector for 9.5 mm I.D. hose
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting for 9.5 mm I.D. hose (with connections supplied)
應用
filtration
相容性
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
運輸包裝
ambient
一般說明
不锈钢换膜过滤器旨在通过压力过滤对液体或气体进行超净或灭菌。表面有PTFE涂层的支撑网允许装膜后高温高压灭菌。
YY3009000过滤器支架,90 mm,不锈钢
更换零件
XX2504705软管接头,1/4 in. NPTM 至3/8 in. I.D.
XX4204708 排气/减压阀
YY3009053 O形圈,90 mm过滤器外壳,PTFE
YY3009054支撑筛网,PTFE涂层
YY2209058地下排水管支架,90 mm
YY2209059支腿
YY3009000过滤器支架,90 mm,不锈钢
更换零件
XX2504705软管接头,1/4 in. NPTM 至3/8 in. I.D.
XX4204708 排气/减压阀
YY3009053 O形圈,90 mm过滤器外壳,PTFE
YY3009054支撑筛网,PTFE涂层
YY2209058地下排水管支架,90 mm
YY2209059支腿
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13