主要文件
XX6702507
Millipore
管适配器,1/4 in. NPTM 至 1/4 in. 管
Accessories for filter holders for sample preparation.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
stainless steel (Series 300)
质量水平
参数
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
内径
6.3 mm (0.25 in.)
长度
1.83 m
183 cm
运输
ambient
一般描述
Millipore有多种配件、适配器、阀门、量规和管路,可与Millipore过滤系统配合使用。除规定的例外情况外,构造材料为300系列不锈钢。
按照惯例,三夹(TC)接头被称为1 1/2"、2" etc. 1 1/2" TC接头连接到1”或1 1/2”O.D.管尺寸。2”TC接头连接至2”O.D.仅管尺寸。
应用
样品制备用换膜过滤器配件。