文件
XX6504730
Millipore
斑贴测试试剂盒
Accessories for filter holders for sample preparation.
别名:
Allergy test kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
PVC bottle (for sample collection)
PVC bottle (for solvent dispensing)
aluminum assembly (for filter holder)
polyethylene bottle (for sample collection)
polyethylene bottle (for solvent dispensing)
stainless steel assembly (for filter holder)
品質等級
高度
12.5 cm (4.9 in.)
長度
36.8 cm
寬度
23.5 cm (9.25 in.)
重量
4.5 kg (9.9 lb)
相容性
for use with Patch Test Kit
運輸包裝
ambient
一般說明
我们的斑贴测试套件是一个完善的解决方案,用于现场收集和分析碳氢化合物类液压油、大量化学物质、锅炉水和润滑油。其可通过可靠、灵敏的比色分析检测样品清洁度的显著变化。
  • 可快速监测碳氢化合物类液压油、大量化学物质、锅炉水和润滑油中的微粒污染物
  • 滤膜色值和微粒评估等级符合公认的标准污染水平
  • 可通过可靠和灵敏的测试结果发现样品清洁度的显著变化
  • 配备了可供100次测试使用的滤膜
特点及优点:
  • 含有足够供100次测试使用的耗材
  • 放置在便携手提箱中
  • 滤膜色值和微粒评估等级符合公认的标准污染水平
应用:碳氢化合物类液压油、水、润滑油和相关产品的现场污染分析
试剂盒货号
XX6504730 斑贴测试套件
组件
PD1504700 PetriSlides滤膜盒,污染分析培养皿
SMWP02500 MF-Millipore滤膜,5.0 μm,25 mm,白色,平片,100
SMWP04700 MF-Millipore滤膜,5.0 μm,47 mm,白色,平片,100
XX6200006P 滤膜专用镊子,平头,不锈钢
XX6200035 手动真空泵,不锈钢
XX6300120 斑贴测试过滤器组件
XX6504704 溶剂洗瓶
XX6504707 Swinnex过滤器,25 mm,带背压支撑网
XX6504709 PVC样品收集瓶,120 mL
XX6504710 抽真空用管子,1/8英寸,氟橡胶
XX6504713 液体色标,海蓝色,1
可更换部件 Clear Sorting&过滤
XX2004701 漏斗锁环
XX2004703 垫圈,PTFE
XX4004714 锁环垫圈,PTFE
XX6300123 O型圈,2-233,Buna-N
XX6504708 带底座不锈钢支架
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials