主要文件
XX6300120
Millipore
补丁测试过滤器支架组件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.24
输入
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
质量水平
应用
water monitoring
运输
ambient
一般描述
我们的斑贴测试套件是一个完善的解决方案,用于现场收集和分析碳氢化合物类液压油、大量化学物质、锅炉水和润滑油。其可通过可靠、灵敏的比色分析检测样品清洁度的显著变化。
-可快速监测碳氢化合物类液压油、大量化学物质、锅炉水和润滑油中的微粒污染物
-滤膜色值和微粒评估等级符合公认的标准污染水平
-可通过可靠和灵敏的测试结果发现样品清洁度的显著变化
-配备了可供 100 次测试使用的滤膜
特点 & 优势:
•含有足够供100次测试使用的补充材料
•放置在轻便手提箱中
•滤膜色值和微粒评估等级符合公认的标准污染水平
应用:
烃基液压油、水、润滑油及相关产品的现场污染分析
试剂盒货号
XX6504730 斑贴试验试剂盒
组件
PD1504700 PetriSlides用于污染分析
SMWP02500 MF-Millipore膜过滤器,5.0 µm,25 mm,白色,普通,100
SMWP04700 MF-Millipore膜过滤器,5.0 µm,47 mm,白色,普通,100
XX6200006P 滤膜专用镊子,平头,不锈钢
XX6200035 手动真空泵,不锈钢
XX6300120 斑贴试验过滤器支架组件
XX6504704 溶剂分液瓶
XX6504707 Swinnex 25mm,带背压支撑网
XX6504709 PVC瓶,120 mL
XX6504710 抽真空用导管,1/8英寸,氟橡胶
XX6504713 海水色标 1
更换零件透明的分选 & 过滤
XX2004701 漏斗锁定环
XX2004703 垫圈,PTFE
XX4004714 锁定环垫圈,PTFE
XX6300123 O型圈,2-233,Buna-N
XX6504708 不锈钢支架支撑,带底座