文件
XX2702550
Millipore
1225 采样歧管
Accessories for filter holders for sample preparation.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
316 stainless steel bolt
brass insert (for handwheel)
glass filled polypropylene chamber
glass filled polypropylene nut (for handwheel)
glass filled polypropylene plate
glass filled polypropylene valve
high-density polyethylene plug (for drain)
polypropylene rack (test tube)
polypropylene support screen(s)
silicone seal
品質等級
參數
15 mL process volume
50 mL process volume (with extension barrel)
技術
vacuum filtration: suitable
高度
17.7 cm (6.95 in.)
過濾面積
2.7 cm2 , per filter
重量
2.9 kg (6.4 lb)
接頭
1/4 in. female NPT outlet fitting for vacuum valve and drain plug
應用
filtration
相容性
for use with 24 or 25 mm
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
同时真空过滤12个样品,截流物或滤过液快速分析。滤膜板上标有编号的位置可确保对样品的准确跟踪。密封塞能确保未使用的样品杯保持真空。附件扩展杯可使样品体积从15mL增加至50 mL。
应用
15至50mL样品的通用过滤,制备闪烁计数样品
XX2702550 1225采样歧管
可更换部件
YY2214257手动旋钮
5162顶板
XX2702509滤膜O-型圈,硅胶
5163支撑板
XX2702510支撑网,25mm,聚丙烯
XX11000PP球阀,玻璃填充聚丙烯
XX2504755管子,1/4 in. x 23 in.,乳胶
配件
XX2702552过滤腔O-型圈和排水栓套件
XX2702555样品杯扩展杯
XX6200006P滤膜专用镊子,钝端,不锈钢
XX7100004管子,3/16 in. I.D. x 140 cm,硅胶
應用
样品制备用换膜过滤器配件。
原則
真空
準備報告
灭菌方法
可至少高压灭菌20次(筛网和O型环不可高压灭菌)