材料
Nylon wheel (lock)
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s) (for filter)
品質等級
技術
vacuum filtration: suitable
高度
22.9 cm
直徑
11.4 cm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
9.6 cm2
漏斗容量
650 mL
預濾器直徑
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
接頭
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
應用
filtration
相容性
for use with Hydrosol Filter holder
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Hydrosol过滤器支架设计用于过滤易燃液体。与其他过滤器支架不同,Hydrosol过滤器支架包括接地单元,以防止静电放电产生火花,这可能是一种安全危害。
应用:
可燃性液体真空过滤
XX2004720 Hydrosol过滤器支架,47 mm,不锈钢
替代部件
XX2004704漏斗和锁定环组件,不锈钢
XX2004708支撑筛,47 mm,不锈钢
XX2004702带筛的底座,垫圈和支撑
XX2004703垫圈,PTFE
XX2004718 8号塞子,9.5 mm(3/8 in.)孔,硅胶
XX20047RK Hydrosol过滤器支架配件的替代部件
附件
XX1004705真空过滤瓶,1L
XX1004744真空过滤瓶,4L
XX7100004管路3/16 in. I.D. x 140 cm,硅胶
XX6200006P过滤镊,钝端,不锈钢
XX2604735三通歧管,47 mm,PVC
XX2504735三通歧管,47 mm,不锈钢
XX2504700六通歧管,47 mm,不锈钢
WP6211560高输出泵,115 V/60 Hz
WP6222050高输出泵,220 V/50 Hz
WP6210060高输出泵,100 V/50-60 Hz
应用:
可燃性液体真空过滤
XX2004720 Hydrosol过滤器支架,47 mm,不锈钢
替代部件
XX2004704漏斗和锁定环组件,不锈钢
XX2004708支撑筛,47 mm,不锈钢
XX2004702带筛的底座,垫圈和支撑
XX2004703垫圈,PTFE
XX2004718 8号塞子,9.5 mm(3/8 in.)孔,硅胶
XX20047RK Hydrosol过滤器支架配件的替代部件
附件
XX1004705真空过滤瓶,1L
XX1004744真空过滤瓶,4L
XX7100004管路3/16 in. I.D. x 140 cm,硅胶
XX6200006P过滤镊,钝端,不锈钢
XX2604735三通歧管,47 mm,PVC
XX2504735三通歧管,47 mm,不锈钢
XX2504700六通歧管,47 mm,不锈钢
WP6211560高输出泵,115 V/60 Hz
WP6222050高输出泵,220 V/50 Hz
WP6210060高输出泵,100 V/50-60 Hz
原則
真空
商品
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.