材料
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
特點
holdup volume 75 μL
製造商/商標名
Amicon® Ultra
Centricon®
參數
15-70 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
121 mm
直徑
6 cm
過濾面積
19 cm2
孔徑
100 kDa MWCO
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Centricon Plus-70离心式滤器是一种设计用于处理15至70 mL生物水溶液的一次性使用装置。
應用
特點和優勢
- 仅可兼容摇桶式离心机
- 可在15至40分钟内将最多70ml溶液浓缩至350µL
外觀
其他說明
法律資訊
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
商品
本页内容讨论了使用超滤膜进行蛋白样品制备的原理和优势。应用包括溶剂置换、蛋白样品浓缩或纯化。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
实验方案
Ultrafiltration-based MAb purification offers faster, higher recovery compared to hybridoma screening.