材料
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
品質等級
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 5 μL
製造商/商標名
Ultrafree®
參數
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
45 mm
直徑
10.6 mm
過濾面積
0.2 cm2
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm pore size
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
过滤器编码:GVPP
过滤器类型:微滤
Ultrafree® MC(0.5 mL)是一种一次性离心装置,用于去除生物水溶液中的颗粒物。
过滤器类型:微滤
Ultrafree® MC(0.5 mL)是一种一次性离心装置,用于去除生物水溶液中的颗粒物。
應用
Ultrafree®MC离心式过滤器适用于:
- 从水性和一些基于溶剂的样品中去除颗粒和沉淀物
- 蛋白质和核酸溶液
- 蛋白质提取和纯化
- 样品制备
特點和優勢
- 有5种不同孔径可供选择,孔径从0.1 至 5.0 µm不等
- 提供预消毒单元
- 提供快速过滤和高度可重复的性能
- 用于1.5 mL试管的固定角度转子
外觀
色码:黄色
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany