抗体形式
unpurified
克隆
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
表单
liquid
包装
pkg of 5 mL
制造商/商品名称
BIOSCOT™
浓度
15-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
技术
agglutination assay: suitable
pH值(酸碱度)
7.1-7.3
同位素/亚型
IgM
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
含0.1% (w/v)叠氮钠。通过0.22μm终端过滤器过滤。保质期:36个月(从过滤日期起算),仅供非临床体外研究使用。
应用
小瓶装,带标签
用于试管法、玻片法、微量板法、凝胶微柱法
法律信息
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2