主要文件
TK-1L-BK
Millipore
抗C抗体(克隆号MS-33),血型鉴定试剂
BIOSCOT Anti-c from the clone MS-33, Human IgM, Blood Grouping Reagent
别名:
Anti-c (clone MS-33), Blood Grouping Reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116102
NACRES:
NA.41
生物来源
human
质量水平
抗体形式
unpurified
克隆
MS-33, monoclonal
表单
liquid
包装
pkg of 1 L
浓度
45-60 mg/mL protein (Total Protein Range)
技术
agglutination assay: suitable
pH值(酸碱度)
7.1-7.3
同位素/亚型
IgM
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
含0.1% (w/v)叠氮钠
通过0.22μm终端过滤器过滤
保质期:36个月(从过滤日期开始计算)
成品符合EU IVD指令附录IV要求,支持CE注册。
限体外诊断使用
应用
大瓶装
用于试管法、玻片法、微量板法、凝胶微柱法
法律信息
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3