主要文件
TJ-2ML-RU
Millipore
抗S抗体(克隆号MS-94),血型鉴定试剂,研究用
BIOSCOT Anti-S from the clone MS-94, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
别名:
Anti-S (clone MS-94), Blood Grouping Reagent for Research Use
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116102
生物来源
human
抗体形式
unpurified
克隆
MS-94, monoclonal
表单
liquid
包装
pkg of 2 mL
浓度
60-80 mg/mL protein (Total Protein Range)
技术
agglutination assay: suitable
pH值(酸碱度)
7.1-7.3
同位素/亚型
IgM
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
含0.1%(w/v)叠氮钠。通过0.22μm终端过滤器过滤。保质期:36个月(从过滤日期起算),仅供非临床体外研究使用。
应用
小瓶装,带标签
用于试管法、玻片法和微量板法
法律信息
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3