文件
SYN185UV1
Milli-Q
光氧化UV灯
For use with Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems, For photooxidation of organic compounds
别名:
光氧化UV灯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
6W
包裝
pkg of 1 unit
紫外吸收
λ: 185 nm Amax
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Simplicity® UV
運輸包裝
ambient
一般說明
该光氧化紫外灯设计用于水中有机化合物的光氧化。双波长可将敏感应用中的TOC(总有机化合物)降低到5 ppb以下。
紫外灯应当在系统维护期间定期更换。
与 Direct-Q®和Simplicity® 水纯化系统一起使用。
應用
建议将光氧化紫外灯用于对有机物敏感的应用实验室,例如HPLC、GC或TOC分析。
特點和優勢
  • 185 / 254 nm 紫外灯
  • 光氧化作用
  • 轻松更换
法律資訊
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany