文件
SX1310R
Supelco
Spill Kit, Acid Replacement Kit
SpillSolv®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131905
pH值
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
成分
6 x 1kg bottles Acid Neutralizer.
法律資訊
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2