主要文件
SX1244P
Supelco
硫酸 溶液
for Babcock Milk Test
别名:
Sulfuric acid solution, acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116116
酶委員會索引編號:
231-639-5
蒸汽壓力
0.0001 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
90.5-92.8%
形狀
liquid
儲存期限
24 mo. (from manufacture date)
技術
Babcock Milk Test: suitable
顏色
APHA: ≤30
pH值
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
335 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
for Babcock Milk Test
分析報告
Assay90.5-92.8%Color (APHA)30 maxExpiration dateExp. 24 months from manufacturing dateFormClear liquidSpecific Gravity at 20/4°C1.820-1.830
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1