文件
SX0390
Supelco
Sodium Bromide
Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
Sodium Bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BrNa
CAS号:
分子量:
102.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-599-9
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 806 °C)
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
crystals
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
溶解度
946 g/L
負離子痕跡
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
分析報告
Assay (corrected)99.0% minBarium (Ba)0.002% maxBromate (BrO3)0.001% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)0.2% maxHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPotassium (K)0.1% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-8.8
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1