主要文件
STBMRFA12
Millipore
液体A
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, Black screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles
别名:
液体A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106214
NACRES:
NA.74
Agency
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
质量水平
灭菌适用性
autoclavable compatible
表单
liquid
保质期
12 mo.
特点
ready-to-use
Black screw cap with septum and protector
包装
pack of 12 bottles
瓶容量
125 mL
bottle filling volume
100 mL
容量
125 mL
输入
sample type pharmaceutical(s)
pH值(酸碱度)
7.1±0.2 (25 °C)
应用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
适用性
nonselective for
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
液体A是一种符合欧洲药典(EP)2.6.1、美国药典(USP)71和日本药典(JP)4.06的通用冲洗缓冲液。该产品是无色澄清液体,在25℃下pH值为7.1±0.2。在2-25℃(避光)下可保存12个月。每个瓶子都有一个带隔膜密封件的螺旋盖,以降低交叉污染的风险并优化消毒程序。
应用
在通过薄膜过滤法进行无菌检查期间,液体A用于冲洗水溶液。它也用于稀释可溶性固体以用于相同的应用。还建议将该产品用作非无菌产品膜过滤的冲洗液。它非常适合用作溶解或稀释样品、复溶市售微生物或作为微生物的运输介质。
无菌检测
生物负荷检测
包装
每包12瓶,每瓶含100 mL液体A。
组分
带隔膜的螺旋盖
培养基
液体A
法律信息
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1