文件
SLAAR33SB
Millipore
Millex® MCE针式过滤器
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
别名:
0.8 μm MCE针式过滤器, MF-Millipore MCE针式过滤器, Millex-AA针式过滤器, 混合纤维素酯针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
NACRES:
NB.24
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
品質等級
描述
Female Luer-Lok/Male Luer slip
無菌
ethylene oxide treated
sterile
特點
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
製造商/商標名
Millex® SLAAR33SB
參數
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
100 mL (Process Volume)
100 mL sample volume
45 °C max. temp.
技術
sterile filtration: suitable
高度
27 mm
直徑
33 mm
容積
100 mL
顏色
blue
基質
MF-Millipore
孔徑
0.8 μm
輸入
aqueous solution(s)
tissue culture medium
接頭
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
一般說明
“Millex” MCE 针头过滤器采用孔径0.8 μm的混合酯纤维素膜和改性丙烯酸外壳。
應用
该“Millex” MCE 针头过滤器用于蛋白质溶液、组织培养基、添加剂、缓冲液、生物溶液和水的澄清和无菌过滤。
特點和優勢
  • 该过滤器的双向支架便于从向前和向后两个方向过滤水溶液。
  • 它有效去除大于滤膜额定孔径的微生物、微粒、沉淀物和未溶解粉末。
  • 这些过滤器是一次性的、无热原、无毒。.
  • 不含天然乳胶
其他說明
该“Millex” MCE 针头过滤器仅供研究使用。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3