主要文件
SHGLA25NB6
Millipore
多层 Durapore® 0.45 µm/0.22 µm Optiscale 25mm NB
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.45/0.22 μm
别名:
多层 Durapore® 0.45/0.22 µm, OptiScale® 胶囊
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
OptiScale® 25
特點
hydrophilic
製造商/商標名
OptiScale®
參數
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
技術
sterile filtration: suitable
長度
3.9 cm (1.52 in.)
寬度
1.21 in.
直徑
3.1 cm (1.2 in.)
過濾面積
3.5 cm2
雜質
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
輸入
sample type liquid
接頭
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
運輸包裝
ambient
一般說明
设备配置:胶囊
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:细菌
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:蛋白纯化
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分
  • 存储声明:参见OPTISCALE®-25用户手册
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
在123 °C下进行60分钟的1个高压灭菌循环
分析報告
TOC/电导率
在灭菌和35 mL的受控水冲洗后,样品TOC低于500 ppb(根据USP <64>),25 °C电导率低于1.3 µS/cm(根据USP <64>)。
本产品经过测试,并且通过了血管注射剂中颗粒的USP<78>测试。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany