文件
S7821-M
Sigma-Aldrich
CpGenome通用甲基化DNA
Enzymatically methylated human male genomic DNA to be used as a methylation-positive control for gene methylation studies.
别名:
Enzymatically methylated human male genomic DNA, Methylation-positive control 
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
品質等級
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
CpGenome
應用
genomic analysis
一般說明
CpGenome 通用甲基化DNA是酶促甲基化的人类男性基因组DNA。 本产品预期与CpGenome DNA修饰试剂盒(S7820)或扩增引物配合使用。 它用作基因甲基化研究的甲基化阳性对照。
提供的材料:
每瓶含有浓度为0.1 μg/μL的10微克(100 μL)人基因组DNA。 注意: 必须首先对该DNA进行亚硫酸氢盐修饰(S7820),以使用对目的基因的甲基化形式具有特异性的引物。
验证:
在酶促甲基化之前和之后对DNA进行甲基化特异性PCR(MSP)。 在测定中使用了来自CpG WIZ p15和E-钙粘蛋白扩增试剂盒的引物组。 从每个试剂盒中使用一组设计用于与未甲基化DNA退火的引物和第二组设计用于与甲基化序列退火的引物。 甲基化的引物组仅在DNA甲基化后才产生产物。
CpGenome和CpG WIZ是Serologicals Corporation的商标。 CpG WIZ甲基化产品应用技术,该技术已获得约翰霍普金斯大学医学院的独家许可。 甲基化特异性PCR(MSP)技术包含在美国专利#5,786,146中。
外觀
在TE(10mM Tris-HCL,0.1mM EDTA)中的液体,不含防腐剂。
儲存和穩定性
建议储存: -15°C至-25°C,等分分装,自接收之日起保存长达2年,避免冻融。相同的-20°C等分试样的冷冻和解冻不要超过3倍,以获得最佳结果。多次冻融可使DNA片段化。在-70°C下保存,必要时可长期保存;尽量减少多次冻融,以获得最佳结果。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
DNA hypermethylation and histone modifications downregulate the candidate tumor suppressor gene RRP22 on 22q12 in human gliomas.
Natalie Schmidt,Sonja Windmann,Guido Reifenberger,Markus J Riemenschneider
Brain Pathology null
Methylation Status of the O6-Methylguanine-Deoxyribonucleic Acid Methyltransferase Gene Promoter in World Health Organization Grade III Gliomas.
Seung-Heon Yang,Yong Hwy Kim,Jin Wook Kim,Chul-Kee Park,Sung-Hye Park,Hee-Won Jung
Journal of Korean Neurosurgical Society null
Capillary electrophoretic analysis of methylation status in CpG-rich regions by single-base extension of primers modified with N6-methoxy-2,6-diaminopurine.
Victoria L Boyd, Gerald Zon
Analytical biochemistry null
Detection of epigenetic changes in fecal DNA as a molecular screening test for colorectal cancer: a feasibility study
Leung, Wai K, et al
Clinical Chemistry, 50, 2179-2182 (2004)
Ida L M Candiloro et al.
Epigenetics, 6(4), 500-507 (2011-03-03)
Heterogeneous DNA methylation leads to difficulties in accurate detection and quantification of methylation. Methylation-sensitive high resolution melting (MS-HRM) is unique among regularly used methods for DNA methylation analysis in that heterogeneous methylation can be readily identified, although not quantified, by
商品
本期生物档案回顾了我们的一些最新和最具创新性的技术及其在癌症研究中的具体应用。在准备本期生物档案时,有人指出癌症极为复杂,要确定一个与其他主题完全无关的主题极为困难。。
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.