主要文件
RAWP14250
Millipore
MF-Millipore膜滤器, 孔径1.2 µm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
别名:
MCE膜过滤器,孔径1.2 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直徑
142 mm
過濾器直徑
142 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
5%
折射率
n/D 1.512
基質
MF-Millipore
孔徑
1.2 μm pore size
82 % porosity
起泡點
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • MF-Millipore®混合纤维素酯膜过滤器非常适合生物和环境监测应用。
  • 兼容环氧乙烷、γ射线照射和高压灭菌方法。
  • 白色过滤器可提供网格表面。
應用
澄清水溶液
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3