文件
PX0425
Supelco
石油醚
Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352401
品質等級
形狀
liquid
雜質
≤0.01% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point <-30 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
PX0425P-4 is packaged in poly coated bottles
分析報告
AcidityTo pass testBoiling range35-60°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidWater (H2O)0.01% max
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
<-22.0 °F
閃點(°C)
< -30 °C