主要文件
PX0397
Supelco
高氯酸
OmniTrace
别名:
PCA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HClO4
CAS号:
分子量:
100.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
质量水平
产品线
OmniTrace®
沸点
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
OmniTrace
PX0397-1 and PX0397-2 are packaged in poly coated glass bottles
法律信息
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
靶器官
Thyroid
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1