文件
PX0046
Supelco
Paraffin Oil
heavy
别名:
Paraffin Oil, Mineral Oil
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
232-384-2
形狀
liquid
顏色
APHA: ≤20
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
一般說明
Heavy
應用
Heavy
Saybolt viscosity 310 at 100F
分析報告
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.855-0.880
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1