Key Documents
PWRCABLEKR
Millipore
Power Cable South Korea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151819
eCl@ss:
32031690
高度
1 in.
25 mm
品質等級
寬度
1 in.
深度
12 in.
重量
8 oz
相容性
for use with INTEGRITEST® 5
儲存溫度
2-30°C
法律資訊
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany