文件
PA25/111
Millipore
用于NOVASEPTIC®阀门的气动塑料执行器,通常关闭(NC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31251504
材料
plastic cover (POM C)
plastic indicator (POM C)
stainless steel cover
品質等級
agency
meets EN ASTM
meets EN Stainless Steel EN 1.4305
參數
0-70 °C temp. range
1.5 kg pressure range (3.31 lb)
粗糙度平均 (RA)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
應用
所应用的阀体和隔膜可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
包裝
执行器包装在封闭盒子内。
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany