材料
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
品質等級
特點
holdup volume 23 mL (in feed channel)
製造商/商標名
Pellicon®
參數
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技術
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
2.4 cm (0.93 in.)
長度
20.6 cm (8.1 in.)
寬度
5.6 cm (2.2 in.)
過濾面積
0.11 m2
膜面積
0.11 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Ultracel® (Membrane)
孔徑
30 kDa NMWCO
pH值
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带Ultracel®膜的Pellicon® 3暗盒设计用于过滤治疗性蛋白质(如单克隆抗体)以及重组和非重组蛋白质。
该P3C030D01 Pellicon® 3-超滤装置的孔径为30kDa NMWCO,过滤面积为0.11 m2,PLCTK膜,尺寸为 0.8 cm(H)x 5.6 cm(W) x 20.6 cm (L)。
特點和優勢
- 坚固&可靠–非常适合当今要求更高的过滤工艺
- 高性能–具有优异的分辨率、产量和抗背压性能
- 最佳的产品回收率–得益于成熟的膜技术
- 无空隙技术–尖端的膜几乎解决了任何分离难题
- 无缺陷,优异的附着力–Ultracel®使用铸造在微孔基底上的复合膜
- 自动化制造–提供无与伦比的性能、一致性和可靠性
- 易于安装 & 维护-安装和维护简单
其他說明
分析報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
商品
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.