材料
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene (Screen (feed))
polypropylene cap (end cap)
polypropylene housing
品質等級
產品線
Pellicon®
儲存條件
do not freeze
參數
4-8 L/min-m2 flow rate
技術
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
高度
2.4 cm (0.93 in.)
長度
20.6 cm (8.1 in.)
過濾面積
0.11 m2
尺寸
68 mL , Volume (permeate)
85 mL , Volume (feed)
寬度
17.8 cm (7 in.)
178 mm
基質
(Ultracel)
孔徑
3 kDa pore size
pH值
2-13
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 3盒式膜包(Ultracel®膜)这种技术领先、高性能的膜包非常适合现今的’高浓度的治疗用抗体,可适应较高的操作压力、温度、浓度和苛刻的清洗要求。
从小规模到大规模生产,Pellicon® 3盒式膜包适合用于研究、工艺缩放、应用开发和大规模生产。Pellicon® 3膜包坚固可靠的设计和自动化制造工艺带来无可匹敌的性能一致性,有利于不同大小产品之间的线性缩放。Pellicon® 3膜包更丰富的尺寸规格选择更加便于工艺规模缩放开发。简洁流畅的设计让操作人员可轻松快速地操作、安装和拆卸Pellicon® 3膜包。构造材质耐受广泛的化学清洁剂,保证切向流系统恰当清洁。
从小规模到大规模生产,Pellicon® 3盒式膜包适合用于研究、工艺缩放、应用开发和大规模生产。Pellicon® 3膜包坚固可靠的设计和自动化制造工艺带来无可匹敌的性能一致性,有利于不同大小产品之间的线性缩放。Pellicon® 3膜包更丰富的尺寸规格选择更加便于工艺规模缩放开发。简洁流畅的设计让操作人员可轻松快速地操作、安装和拆卸Pellicon® 3膜包。构造材质耐受广泛的化学清洁剂,保证切向流系统恰当清洁。
應用
单克隆抗体、重组和非重组蛋白、疫苗
特點和優勢
- 复合膜技术使产品收率最优
- 从实验室到生产规模,快速可靠的放大/缩小
- 坚固可靠的设计适应较高的操作压力、温度和苛刻的清洗要求
- 自动化生产带来无懈可击的性能一致性和可靠性
- 容易组装和清洁
- 耐受极端的温度和化学介质
- 提供不同筛网选择,实现最佳工艺优化
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1