Merck
P3B030A00
Millipore
带 Biomax® 膜的 Pellicon® 3 盒式滤膜包
30kDa, A Screen, 88 cm2
别名:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® 30 kDa Membrane, A Screen, 88cm2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
材料
TPE seal
polyethersulfone membrane (void free)
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
品質等級
特點
holdup volume 1.8 mL (in feed channel)
製造商/商標名
Pellicon®
參數
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技術
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
0.8 cm (0.33 in.)
長度
20.6 cm (8.1 in.)
寬度
5.6 cm (2.2 in.)
過濾面積
88 cm2
膜面積
88 cm2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Biomax® (Membrane)
孔徑
30 kDa NMWCO
pH值
1-14
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 3过滤设备是先进、高性能的试剂盒,非常适合当今’更高滴度的治疗性抗体,以及需要更高操作压力、温度和腐蚀性清洁制度的更苛刻的过滤过程。
带Biomax®滤膜的Pellicon® 3-试剂盒非常适合过滤单克隆抗体和含有白蛋白的溶液,激素、疫苗和生长因子。
这款P3B010A00 Pellicon® 3超滤装置的孔径为30kDa NMWCO,过滤面积为88 cm2,Biomax® 30膜,尺寸为0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L)。
特點和優勢
  • 坚固&可靠–非常适合当今要求更高的过滤工艺
  • 高性能–具有优异的分辨率、产量和抗背压性能
  • 最佳的产品回收率–得益于成熟的膜技术
  • 无空隙技术–尖端的膜几乎解决了任何分离难题
  • 无缺陷,优异的附着力–Ultracel®使用铸造在微孔基底上的复合膜
  • 自动化制造–提供无与伦比的性能、一致性和可靠性
  • 易于安装 & 维护-安装和维护简单
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
分析報告
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
相关内容
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.