物料
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
质量水平
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
技术
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
2.16 cm (0.85 in.)
长度
21 cm (8.3 in.)
宽度
17.8 cm (7.0 in.)
过滤面积
0.5 m2
滤膜标称面积
0.5 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Biomax®
孔径
1000 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
1-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 2 BIOMAX 1000超滤膜包是盒式切向流过滤装置的标准。P2B01MV05适合工艺放大和应用开发。
Millipore′ BIOMAX 1000聚醚砜膜具有无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方常见的空隙/微缺陷漏出。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。无空隙膜的优点是处理更快、产量更高,占用体积却更小。
Pellicon® 2 BIOMAX超滤膜包的过滤面积为0.5 m2,孔径为1000 kDa NMWCO。
Millipore′ BIOMAX 1000聚醚砜膜具有无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方常见的空隙/微缺陷漏出。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。无空隙膜的优点是处理更快、产量更高,占用体积却更小。
Pellicon® 2 BIOMAX超滤膜包的过滤面积为0.5 m2,孔径为1000 kDa NMWCO。
应用
以下物质的浓缩、脱氧或缓冲液交换:
以下物质的捕获、清洗或澄清:
- 蛋白质溶液
- 多糖溶液
- 病毒悬浮液
以下物质的捕获、清洗或澄清:
- 细胞培养物和裂解产物
- 胶体悬浮液
- 病毒培养物
特点和优势
- V型筛网(开放流道)
- 先进的无空隙膜可以解决任何分离挑战
- 短流道实现更高的通量和分离度
- 提供流道配置选择,便于进行工艺优化
- 可预测、快速、可放大
- 确实的线性放大能力,从实验室规模到数千升的工业规模
- 分离度更高、收率更好、优良的耐反压性
- Ultracel膜是微孔基底支撑的复合材料膜,是一种性能优良的无缺陷膜
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析说明
可提取物质量:水冲洗后称量
法律信息
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2