主要文件
NU050/31-221
Millipore
NovAseptic®截止阀(1/2")阀体 90 °
Valve Body - ASTM® A269/270, Electropolished Butt end for welding
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
品質等級
參數
-1-10 bar max. pressure (-14.5-145 psig) at 25 °C (atmospheric pressure)
-80-200 °C max. temp. (-112-392 °F)
一般說明
NovAseptic®阀门的独特设计,保障了产品的卓越性能、可靠、耐用及易于维护。NovAseptic®符合cGMP无菌工艺的
设计验证标准。因而可以称作“无菌设计”。
特異性
净体积(阀腔,搭配隔膜):4mL净重(近似值):重量 kg (lb):0.1(0.22)表面粗糙度:内表面Ra ≤ 0.38 μm (15 μin) 外表面Ra ≤ 1.6 μm (63 μin)
應用
NovAseptic®阀门专用于无菌领域,符合最严格的洁净和除菌要求。无菌性设计是所有阀门的一大特色。NovAseptic®阀门上的隔膜密封系统实现无腔隙的可靠密封。无论隔膜处于什么位置,都能保持密封。阀门具有自我排净能力和可洁净性。90°或180°截止阀(shut-off valve)的排净能力和低压降带来最大的工程灵活性。
成分
运输时,阀体所有开口都有塑料盖保护,并以密封箱子包装。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany