Merck
跳至
NM0045
NovaSeal电池驱动卷边工具
AC/DC input 220 V / 240 V AC, UK plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
别名:
NovaSeal Electrical Crimping Tool
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
致您/货号是否有货价格
关于此项目
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
价格与库存信息目前不能提供
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal电池驱动卷边工具
存储类别
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c