主要文件
NA12/150
Millipore
用于 NOVASEPTIC®阀的手动塑料执行器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31251500
材料
plastic handle (Oilon)
stainless steel cover
stainless steel indicator (SS 2346)
品質等級
agency
meets EN ASTM 303
meets EN Stainless Steel EN 1.4305
參數
-1-10 bar pressure range
0-70 °C temp. range
粗糙度平均 (RA)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
重量
0.3 kg (0.66 lb)
應用
所应用的阀体和隔膜可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
包裝
执行器包装在封闭盒子内。
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany