主要文件
MXRJ2000HTL
Millipore
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ hoist, temp sensor, load cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
參數
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
品質等級
高度
133.2 in. (3384 mm) , with hoist
81.7 in. (2100 mm) , without hoist
寬度
1619.3 cm , 63.75 in.
重量
953 kg
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany