物料
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
质量水平
无菌性
irradiated
sterile
产品线
EMPROVE® Filter
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipak®
参数
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
100 L process volume
19 L/min flow rate at 2.8 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
技术
sterile filtration: suitable
过滤面积
1000 cm2
入口接头直径
9/16 in.
出口接头直径
9/16 in.
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤5 mg/device
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
泡点
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
配件
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
一般描述
包装
其他说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
- 存储声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
3次高压灭菌循环,每次90 min,123°C;不可在线蒸汽灭菌
分析说明
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌。