物料
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
质量水平
参数
4-30 °C temperature
高度
162.6 cm (64 in.)
宽度
119.4 cm (47 in.)
深度
101.6 cm (40 in.)
重量
90.7 kg (200 lb)empty
法律信息
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany