材料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
easily wetted with water
hydrophilic
製造商/商標名
Microfil® with S-Pak®
參數
100 mL sample volume
技術
sterile filtration: suitable
過濾器直徑
47 mm
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
配备 S-Pak® 过滤器的 Microfil® 可确保无泄漏操作,实现均匀的微生物回收,并可使用镊子轻松转移膜,防止意外接触过滤区域。将 S-Pak® 系统与 Microfil® 过滤装置相结合,实现极致的便利性和效率。Microfil®过滤系统是常规微生物检测的简单可靠的解决方案。这些即用型 100 mL Microfil® 漏斗带有 0.45 μm 的孔径,白色网格 S-Pak® 过滤系统,无需在每次测试后进行清洗和消毒,从而使设备的处理更容易,并可更高效地进行一般微生物分析。Microfil®漏斗的推合座设计可紧密密封多联支架,而无需夹钳或O型圈。与传统的换膜过滤器不同,它消除了膜/漏斗界面处的不完全密封,从而使生物体均匀地回收。
應用
配备 S-Pak® 过滤器的 Microfil® 适用于临床、化妆品、环境、工业质量控制、制药、食品和饮料行业。通过膜过滤法对啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料和葡萄酒进行微生物分析。
特點和優勢
- 方便易用
- 消毒,节省时间和费用
- 减少实验室工作量
- 过滤速度更快
- 一致的回收率
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
相关内容
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.