文件
MIAAWG100
Millipore
Microfil® funnel滤杯,配S-Pak滤膜®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast and mold
别名:
膜过滤系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
easily wetted with water
hydrophilic
製造商/商標名
Microfil® with S-Pak®
參數
100 mL sample volume
過濾器直徑
47 mm
基質
MF-Millipore
孔徑
0.8 μm pore size
輸入
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Microfil 过滤系统是常规微生物测试的简单、可靠的解决方案。这些即用型 100 mL Microfil 漏斗带有 0.8 μm 的孔径,白色网格S pak过滤系统,无需在每次测试后进行清洗和灭菌,从而使设备操作更容易且能高效地截留和回收微生物,如细菌和酵母。Microfil 漏斗的推合座设计可紧密密封至多联支架,而无需使用夹钳或 O 形圈。与传统的换膜过滤器不同,它消除了膜/漏斗界面处的不完全密封,从而使生物体得以持续恢复。
为了获得最大的便利和效率,请将 EZ-Pak 系统与 Microfil 过滤系统结合使用。Microfil 系统包括即用型无菌过滤漏斗和独特的过滤支架,可促进样品处理。无需准备步骤。
應用
这些过滤器可用于临床、化妆品、环境、食品和饮料、工业品管和制药行业。通过膜过滤法对啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料和葡萄酒进行微生物分析
酵母菌或霉菌
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
相关内容
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.