产品名称
Millistak+® HC Pod深层过滤器, D0HC, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
物料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
质量水平
描述
Primary clarification directly out of the bioreactor
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
32 cm (12.5 in.)
长度
62 cm (24.2 in.)
过滤面积
0.11 m2
杂质
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量萃取物
39-69 mg/m2
总有机碳(TOC)残留量
720-1260 ppb
输入
sample type liquid
电导率
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
过滤器级别
D0HC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
D0HC介质系列由梯度密度层组成,优越的性能适合用于初级澄清。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
应用
特点和优势
- 低滞留体积实现更高的产品产量
- 单层和多层产品形式的各种培养基
- Millistak+ HC 双重作用培养基改善预过滤和澄清
- 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
- 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
- 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
- 坚固的构造易于使用和设置
- 更小的尺寸可用于狭小的空间
产品规格
钠:<3.0 mg/ft2
钙:<0.7 mg/ft2
镁:<0.2 mg/ft2
汞:<0.01 mg/ft2
铬:<0.01 mg/ft2
铝:<0.01 mg/ft2
钾:<0.01 mg/ft2
铅:<0.01 mg/ft2
砷:<0.01 mg/ft2
钴:<0.01 mg/ft2
铁:<0.01 mg/ft2
锰:<0.01 mg/ft2
钛:<0.01 mg/ft2
锌:<0.01 mg/ft2
制备说明
在123 °C下进行60分钟的1个高压灭菌循环
分析说明
法律信息
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg